Learn More
4-(1-metil-1H-pirazol-3-il)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10799605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10799605 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10595564 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10799605 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23804CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 179055-27-7
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD08669906
Clave InChI QWKUTEQPAJGRLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzaldehyde, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-4-formylphenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-l-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde
PubChem CID 10535545
SMILES CN1C=CC(=N1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 4-(1-metil-1H-pirazol-3-il)benzaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%