Learn More
4-(1-metil-1H-pirazol-3-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl aniline, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-phenylamine, 4-1-methylpyrazol-3-yl aniline, 1-methyl-3-4-aminophenyl-1h-pyrazole, benzenamine, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 4-1-methylpyrazol-3-yl phenylamine, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-aniline, 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylamine, benzenamine,4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.22 |
| Porcentaje de pureza | 97% |