Learn More
4-(1-Metil-1-nitroetil)tetrahidrofurano-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1-Methyl-1-nitroethyl)tetrahydrofuran-2-one |
| CAS | 176793-53-6 |
| Fórmula molecular | C7 H11 N O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO4/c1-7(2,8(10)11)5-3-6(9)12-4-5/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(C1COC(=O)C1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-(2-nitropropano-2-il)oxolano-2-one |
| Peso molecular (g/mol) | 173.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0688 |