Learn More
4-(1-Imidazolil)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389449 1 g 1 g
11460723 5 g 5 g
11470723 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13211.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10041-02-8 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10041-02-8
Fórmula molecular C9H8N2O
Peso molecular (g/mol) 160.18
Número MDL MFCD00005281
Clave InChI CYKCUAPYWQDIKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-imidazol-1-yl phenol, 4-1h-imidazol-1-yl phenol, 4-imidazol-1-yl-phenol, 4-1-imidazolyl phenol, 1-p-hydroxyphenyl imidazole, phenol, 4-1h-imidazol-1-yl, 1-4-hydroxyphenyl imidazole, 4-imidazolylphenol, 4‐ 1h‐imidazol‐1‐yl phenol compound 1, p-1-imidazolyl phenol
PubChem CID 82315
Nombre IUPAC 4-(1H-imidazol-1-yl)phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)N1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Imidazolyl)phenol
Punto de fusión 204°C to 208°C
Cantidad 1 g
Beilstein 509999
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 97%