Learn More
4'-(1-Imidazolil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11352386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352386 5 g 5 g
11362386 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06115.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10041-06-2
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.214
Número MDL MFCD00005282
Clave InChI GAIQQJIMVVUTQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-imidazol-1-yl acetophenone, 4'-imidazol-1-yl acetophenone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethanone, 4'-1-imidazolyl acetophenone, 1-4-imidazol-1-yl-phenyl-ethanone, 1-4-acetylphenyl imidazole, ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl, 1-4-imidazol-1-ylphenyl ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethan-1-one, 4'-1h-imidazol-1-yl acetophenone
PubChem CID 82316
Nombre IUPAC 1-(4-imidazol-1-ilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(1-Imidazolyl)acetophenone
Punto de fusión 114°C to 118°C
Cantidad 5 g
Beilstein 608955
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%