Learn More
4-(1-hidroxipropil)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1-hydroxypropyl)phenol |
| CAS | 22805-42-1 |
| Fórmula molecular | C9H12O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ephedrine Impurity 5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O2/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9-11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(O)c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(1-hidroxipropil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 152.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0837 |