Learn More
4-(1-Hidroxietil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
30 g
Tamaño de la unidad:
30 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484928 5 g 5 g
15494928 30 g 30 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58711.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 23389-75-5 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23389-75-5
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.155
Número MDL MFCD00077867
Clave InChI HVOAMIOKNARIMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pyridin-4-yl ethanol, 4-1-hydroxyethyl pyridine, 1-4-pyridyl ethanol, 1-pyridin-4-yl-ethanol, 1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, 1-4-pyridinyl ethanol, +/--1-4-pyridyl ethanol, r-4-1-hydroxyethyl pyridine, alpha-methylpyridine-4-methanol, 4-pyridylethanol
PubChem CID 90919
Nombre IUPAC 1-piridin-4-iletanol
SMILES CC(C1=CC=NC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Punto de fusión 51°C to 55°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 97%