Learn More
4-(1-hidroxi-2-metilpropil)acetofenona, Mikromol™
Código de producto. 30049462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049462 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049462 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.51
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(1-hidroxi-2-metilpropil)acetofenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)acetophenone
CAS 1314907-71-5
Nombres de analitos o componentes 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)acetophenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H16 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)acetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8,12,14H,1-3H3
SMILES CC(C)C(O)c1ccc(cc1)C(=O)C
Nombre IUPAC 1-[4-(1-hidroxi-2-metilpropil)fenil]etanona
Peso molecular (g/mol) 192.254
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.115 g/mol