Learn More
Ácido 4-(1-hidroxi-1-metiletil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic Acid |
| CAS | 3609-50-5 |
| Fórmula molecular | C10H12O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-(2-Hydroxypropan-2-yl)benzoic Acid, NSC 16263 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-10(2,13)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6,13H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(C)(O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(2-hidroxipropan-2-il)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0786 |