Learn More
4-[(1-Etilpropil)amino]-2-metil-3,5-dinitro-benzoico Ácido, TRC
Código de producto. 17992595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992595 10 mg 10 miligramos
17952145 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17992595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92635010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127971-53-3
Fórmula molecular C13H17N3O6
Peso molecular (g/mol) 311.29
SMILES CC1=C(C(O)=O)C=C([N+]([O-])=O)C(NC(CC)CC)=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitro-benzoic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N3O6/c1-4-8(5-2)14-11-10(15(19)20)6-9(13(17)18)7(3)12(11)16(21)22/h6,8,14H,4-5H2,1-3H3,(H,17,18)