Learn More
4-(1-Etoxietoxi)-2-metil-1,2-butanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1-Ethoxyethoxy)-2-methyl-1,2-butanediol |
| CAS | 1823306-22-4 |
| Fórmula molecular | C9H20O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-(1-Ethoxyethoxy)-2-methyl-1,2-butanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20O4/c1-4-12-8(2)13-6-5-9(3,11)7-10/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | OCC(O)(C)CCOC(OCC)C |
| Nombre IUPAC | 4-(1-etoxietoxi)-2-metilbutano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 192.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.14 |