Learn More
4-(1-Ciclopenten-1-il)morfolina, 96 %
Código de producto. 11389963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389963 100 g 100 g
11379963 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389963 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00262.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 936-52-7
Fórmula molecular C9H15NO
Peso molecular (g/mol) 153.225
Número MDL MFCD00006162
Clave InChI VAPOFMGACKUWCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-morpholinocyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 1-morpholino-1-cyclopentene, morpholine, 4-1-cyclopenten-1-yl, 4-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 4-1-cyclopentenyl morpholine, 1-n-morpholino cyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl-morpholine, 4-cyclopent-1-en-1-yl morpholine
PubChem CID 70294
Nombre IUPAC 4-(ciclopenten-1-il)morfolina
SMILES C1CC=C(C1)N2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholine
Densidad 0.957
Punto de ebullición 105°C to 106°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 64°C (147°F)
Índice de refracción 1.5118
Cantidad 100 g
Beilstein 117154
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.23
Porcentaje de pureza 96%