Learn More
4-(1-Ciclopenten-1-il)morfolina, 96 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholine |
| Densidad | 0.957 |
| Punto de ebullición | 105°C to 106°C (12 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 64°C (147°F) |
| Índice de refracción | 1.5118 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 117154 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.23 |
| Porcentaje de pureza | 96% |