Learn More
4-(1-Ciclohexen-1-il)morfolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449487 25 g 25 g
11459487 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22004.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 670-80-4 | C10H17NO | 167.252 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 670-80-4
Fórmula molecular C10H17NO
Peso molecular (g/mol) 167.252
Número MDL MFCD00006163
Clave InChI IIQFBBQJYPGOHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyclohex-1-enyl-morpholine, 1-morpholino-1-cyclohexene, 1-morpholinocyclohexene, n-morpholino-1-cyclohexene, 4-1-cyclohexen-1-yl morpholine, morpholine, 4-1-cyclohexen-1-yl, 4-cyclohex-1-en-1-yl morpholine, 4-1-cyclohexenyl morpholine, 1-morpholin-1-ylcyclohexene, 1-n-morpholino cyclohexene
PubChem CID 69589
Nombre IUPAC 4-(ciclohexen-1-il)morfolina
SMILES C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine
Densidad 1.02
Punto de ebullición 118°C to 120°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.5146
Cantidad 25 g
Beilstein 118696
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.25
Porcentaje de pureza 97%