Learn More
4-(1-Cianoetilo)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carbonitrilo, TRC
Código de producto. 17951415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17951415 1 mg 1 miligramo
17964125 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17951415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9795451MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57964-39-3
Fórmula molecular C14 H14 N2
Peso molecular (g/mol) 210.27
Sinónimo 4-(1-Cyanoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile, 4-Cyano-1,2,3,4-tetrahydro-α-methyl-1-naphthaleneacetonitrile, 1-Cyano-4-(1-cyanoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Nombre IUPAC 4-(1-cianoetil)tetralina-1-carbonitrilo
SMILES CC(C#N)C1CCC(C#N)c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Cyanoethyl)tetralin-1-carbonitrile
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2/c1-10(8-15)12-7-6-11(9-16)13-4-2-3-5-14(12)13/h2-5,10-12H,6-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.1157