Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(1-cianociclopropil)-2-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424766 250 mg 250 miligramos
15414766 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59075.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 917397-94-5 | C16H19BFNO2 | 287.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 917397-94-5
Fórmula molecular C16H19BFNO2
Peso molecular (g/mol) 287.14
Número MDL MFCD22418790
Clave InChI TZNIMHCBELUQIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1-cyanocyclopropyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl cyclopropane-1-carbonitrile, 1-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl cyclopropanecarbonitrile
PubChem CID 69074412
Nombre IUPAC 1-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]ciclopropano-1-carbonitrilo
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=C(C=C1)C1(CC1)C#N
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-(1-Cyanocyclopropyl)-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 131°C to 133°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.14
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.