Learn More
Ácido 4-(1-carboxietil)benzoico, Mikromol
Código de producto. 30461967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30461967 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30461967 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.690025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-(1-carboxietil)benzoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Carboxy-alpha-methylbenzeneacetic Acid
CAS 67381-50-4
Nombres de analitos o componentes 4-Carboxy-alpha-methylbenzeneacetic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10H10O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzeneacetic acid, 4-carboxy-α-methyl-, 4-Carboxy-α-methylbenzeneacetic acid, 2-p-Carboxyphenylpropionic acid, 4-(1-Carboxyethyl)benzoic acid, DL-2-(4-Carboxyphenyl)propionic acid, Carboxyhydratropic acid (CA-HA)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-(1-carboxietil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 194.18
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0579 g/mol