Learn More
Ácido 4-(1-bromoetil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357846 1 g 1 g
11367846 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13025.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 113023-73-7 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
4-(1-Bromoethyl)benzoic acid acts as a reagent to prepare 4-(1-bromo-ethyl)-benzoic acid ethyl ester. It is also used as an intermediate for active pharmaceutical ingredient as well as in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-(1-bromoetil)benzoico actúa como reactivo para preparar el éster etílico del ácido 4-(1-bromo-etil)-benzoico. También se utiliza como intermedio para ingredientes farmacéuticos activos, así como en la síntesis química.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113023-73-7
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.073
Número MDL MFCD00020378
Clave InChI VICCYULHZWEWMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1-bromoethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1-bromoethyl, acmc-1c3tf, 4-1-bromoethyl-benzoic acid, 4-1-bromo-ethyl-benzoic acid, benzoic acid,4-1-bromoethyl
PubChem CID 5146225
Nombre IUPAC ácido 4-(1-bromoetil)benzoico
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Bromoethyl)benzoic acid
Punto de fusión 155°C to 156°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 2084039
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.08
Porcentaje de pureza 98%