Learn More
4-(1-bromoetil)-6-cloro-5-fluoropirimidina, Mikromol™
Código de producto. 30051634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051634 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051634 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1094.130100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(1-bromoetil)-6-cloro-5-fluoropirimidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine
CAS 188416-28-6
Nombres de analitos o componentes 4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H5 Br Cl F N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyrimidine, 4-(1-bromoethyl)-6-chloro-5-fluoro-, 4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5BrClFN2/c1-3(7)5-4(9)6(8)11-2-10-5/h2-3H,1H3
SMILES CC(Br)c1ncnc(Cl)c1F
Nombre IUPAC 4-(1-bromoetil)-6-cloro-5-fluoro-pirimidina
Peso molecular (g/mol) 239.473
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.9309 g/mol