Learn More
4-(1-adamantil)fenol, TRC
Código de producto. 30317488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317488 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30317488 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA2200001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Adamantyl)phenol
CAS 29799-07-3
Fórmula molecular C16H20O
Cantidad 1 g
Sinónimo p-1-Adamantyl-phenol, 1-(4-Hydroxyphenyl)adamantane, 1-(p-Hydroxyphenyl)adamantane, 4-(Hydroxyphenyl)adamantane, NSC 111653, p-1-Adamantylphenol, 4-Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20O/c17-15-3-1-14(2-4-15)16-8-11-5-12(9-16)7-13(6-11)10-16/h1-4,11-13,17H,5-10H2
SMILES OC(=O)[C@@H](N)Cc1ncnc1
Nombre IUPAC 4-(1-adamantil)fenol
Peso molecular (g/mol) 228.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1514