Learn More
4'-[(1,7'-Dimetil-2'-propil[2,5'-bi-1H-benzimidazol]-1'-il)metil][1,1'-bifenilo]-2-ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 18092440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18092440 10 mg 10 miligramos
18074030 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18092440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29304510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1026353-20-7
Fórmula molecular C33 H30 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 514.62
Sinónimo 4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-propyl[2,5'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-[(1,7'-dimethyl-2'-propyl-1H,1'H-2,5'-bibenzo[d]imidazol-1'-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid, Telmisartan Imp. B (EP), Telmisartan RC B (USP)
Nombre IUPAC 2-[4-[[7-metil-5-(1-metilbenzimidazol-2-il)-2-propilbenzimidazol-1-il]metil]fenil]ácido benzoico
SMILES CCCc1nc2cc(cc(C)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O)c5nc6ccccc6n5C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-[(1,7'-dimethyl-2'-propyl-1H,1'H-2,5'-bibenzo[d]imidazol-1'-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-34-28-19-24(32-35-27-12-7-8-13-29(27)36(32)3)18-21(2)31(28)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.2369
Porcentaje de pureza >95%