Learn More
Éster metílico del ácido 4'-[(1,7'-dimetil-2'-propil[2,5'-bi-1H-benzimidazol]-1'-il)metil][1,1'-bifenil]-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-propyl[2,5'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1338830-37-7 |
| Fórmula molecular | C34H32N4O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Telmisartan EP Impurity B Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H32N4O2/c1-5-10-31-35-29-20-19-25(33-36-28-13-8-9-14-30(28)37(33)3)22(2)32(29)38(31)21-23-15-17-24(18-16-23)26-11-6-7-12-27(26)34(39)40-4/h6-9,11-20H,5,10,21H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCc1nc2ccc(c(C)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)OC)c5nc6ccccc6n5C |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[[7-metil-6-(1-metilbencimidazol-2-il)-2-propilbencimidazol-1-il]metil]fenil]benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 528.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 528.2525 |