Learn More
Disulfonato de 4-[1-(4-yodofenil)-5-(4-nitrofenil)-formaz-3-il]-1,3-benceno, sal disódica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[1-(4-Iodophenyl)-5-(4-nitrophenyl)-formaz-3-yl]-1,3-benzene disulfonate sodium salt |
| CAS | 150849-53-9 |
| Fórmula molecular | C19 H12 I N5 O8 S2 . 2 Na |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H14IN5O8S2.2Na/c20-12-1-3-13(4-2-12)21-23-19(24-22-14-5-7-15(8-6-14)25(26)27)17-10-9-16(34(28,29)30)11-18(17)35(31,32)33;;/h1-11,22H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b23-21-,24-19+;; |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C(\N=Nc2ccc(I)cc2)/c3ccc(cc3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])cc1 |
| Nombre IUPAC | disodio;4-[(NZ,E)-N-(4-yodofenil)imino-N'-(4-nitroanilino)carbamimidoil]benceno-1,3-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 675.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 674.8967 |