Learn More
Disulfonato de 4-[1-(4-yodofenil)-5-(4-nitrofenil)-formaz-3-il]-1,3-benceno, sal disódica, TRC
Código de producto. 30403392
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
50 mg
Förpackningsstorlek
50 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30403392 50 mg 50 miligramos
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30403392 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCI71875050MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-[1-(4-Iodophenyl)-5-(4-nitrophenyl)-formaz-3-yl]-1,3-benzene disulfonate sodium salt
CAS 150849-53-9
Fórmula molecular C19 H12 I N5 O8 S2 . 2 Na
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14IN5O8S2.2Na/c20-12-1-3-13(4-2-12)21-23-19(24-22-14-5-7-15(8-6-14)25(26)27)17-10-9-16(34(28,29)30)11-18(17)35(31,32)33;;/h1-11,22H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b23-21-,24-19+;;
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C(\N=Nc2ccc(I)cc2)/c3ccc(cc3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])cc1
Nombre IUPAC disodio;4-[(NZ,E)-N-(4-yodofenil)imino-N'-(4-nitroanilino)carbamimidoil]benceno-1,3-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 675.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 674.8967
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.