Learn More
Alfa Aesar™ 4-(1,4-Ciclohexadien-1-il)-1-butanol, 97 %, estabilizado con 0,1 % de BHT
Código de producto. 15479065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15479065 5 g 5 g
15469065 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479065 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H36058.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 956150-13-3
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.237
Número MDL MFCD22682825
Clave InChI QUBPGTNRIJGDFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyclohexa-1,4-dien-1-yl butan-1-ol, 4-1,4-cyclohexadien-1-yl-1-butanol
PubChem CID 57103928
Nombre IUPAC 4-ciclohexa-1,4-dien-1-ilbutan-1-ol
SMILES C1C=CCC(=C1)CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol
Nombre de nota stabilized with 0.1% BHT
Densidad 0.957
Punto de ebullición 247°C to 248°C
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Índice de refracción 1.503
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.23
Porcentaje de pureza 97%