Learn More
Ácido 4-[1-[4-(aminosulfonil)fenil]-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il]benzoico, Mikromol™
Código de producto. 30460442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460442 4 x 25 mg 100 miligramos
30049801 25 mg 25 miligramos
17931006 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460442 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0344.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-[1-[4-(aminosulfonil)fenil]-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il]benzoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celecoxib Carboxylic Acid
CAS 170571-01-4
Nombres de analitos o componentes Celecoxib Carboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H12 F3 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-[1-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoic Acid, Celecoxib Carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12F3N3O4S/c18-17(19,20)15-9-14(10-1-3-11(4-2-10)16(24)25)23(22-15)12-5-7-13(8-6-12)28(21,26)27/h1-9H,(H,24,25)(H2,21,26,27)
Tipo de solución Neat
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)n2nc(cc2c3ccc(cc3)C(=O)O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido 4-[2-(4-sulfamoilfenil)-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]benzoico
Peso molecular (g/mol) 411.36
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.0501 g/mol