Learn More
[4-(1,3-tiazol-2-il)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10554974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10554974 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10453555 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10554974 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40209DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 454678-91-2
Fórmula molecular C10H9NOS
Peso molecular (g/mol) 191.248
Número MDL MFCD09064950
Clave InChI QOLUYHARONOGNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,4-2-thiazolyl, 4-thiazol-2-yl benzyl alcohol, 4-thiazol-2-yl phenyl methanol, 4-1,3-thiazol-2-yl benzyl alcohol, 4-thiazol-2-yl benzylalcohol, 4-1,3-thiazol-2-yl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 24229487
Nombre IUPAC [4-(1,3-tiazol-2-il)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)C2=NC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(1, 3-Thiazol-2-yl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.25
Porcentaje de pureza 97%