Learn More
Ácido 4-(1,3-tiazol-2-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10613815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10613815 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10326614 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10613815 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40201CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 266369-49-7
Fórmula molecular C10H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 205.231
Número MDL MFCD08275675
Clave InChI NCAPRAZCSUNRLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1,3-thiazol-2-yl benzoic acid, 4-thiazol-2-yl benzoic acid, 4-2-thiazolyl benzoic acid, 4-thiazol-2-yl benzoicacid, benzoic acid,4-2-thiazolyl
PubChem CID 23510471
Nombre IUPAC ácido 4-(1,3-tiazol-2-il)benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NC=CS2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1, 3-Thiazol-2-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.24
Porcentaje de pureza 97%