Learn More
4-(1,3-Tiazol-2-il)benzaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10576314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10576314 250 mg 250 miligramos
10439953 1 g 1 g
10193214 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10576314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40204CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 198904-53-9
Fórmula molecular C10H7NOS
Peso molecular (g/mol) 189.23
Número MDL MFCD06797780
Clave InChI LQLBILPEELCFQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10535655
Nombre IUPAC 4-(1,3-tiazol-2-il)benzaldehído
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)C1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1, 3-Thiazol-2-yl)benzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-thiazol-2-yl-benzaldehyde, 4-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, 4-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-thiazolyl, benzaldehyde, 4-2-thiazolyl, 4-2-thiazolyl benzaldehyde, 4-thiazol-2-ylbenzaldehyde, 4-2-thiazolyl-benzaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.24
Porcentaje de pureza 95%