Learn More
Ácido 4-(1,3-oxazol-5-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10702663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10702663 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10633783 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10702663 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC14501CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 250161-45-6
Fórmula molecular C10H7NO3
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD02682033
Clave InChI MCPBXFWYUHYSIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1,3-oxazol-5-yl benzoic acid, 4-oxazol-5-yl benzoic acid, 4-5-oxazolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-5-oxazolyl, 4-oxazol-5-ylbenzoic acid, 4-5-oxazolyl benzoicacid, 4-oxazol-5-yl-benzoic acid, benzoic acid,4-5-oxazolyl, 4-l,3-oxazol-5-yl benzoic acid
PubChem CID 2776414
Nombre IUPAC ácido 4-(1,3-oxazol-5-il)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CN=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 97%