Learn More
4-(1,3-Oxazol-5-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10763433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10763433 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10202982 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10240515 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10763433 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor DFP00120CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
CAS 1008-95-3
Fórmula molecular C9H8N2O
Peso molecular (g/mol) 160.176
Número MDL MFCD00052192
Clave InChI SLJBMRSOKUTXDF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 517747
Nombre IUPAC 4-(1,3-oxazol-5-il)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN=CO2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-1,3-oxazol-5-yl aniline, 4-5-oxazolyl aniline, 4-oxazol-5-yl aniline, benzenamine, 4-5-oxazolyl, 5-4-aminophenyl oxazole, benzenamine,4-5-oxazolyl, 4-oxazol-5-yl-aniline, maybridge3_001299, 4-oxazol-5-yl-phenylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 97%