Learn More
4-(1,3-Ditiolan-2-il)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468926 25 g 25 g
11458926 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17066.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22068-49-1 | C9H10OS2 | 198.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22068-49-1
Fórmula molecular C9H10OS2
Peso molecular (g/mol) 198.30
Número MDL MFCD00068127
Clave InChI LTNPCGWCUVDEEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1,3-dithiolan-2-yl phenol, unii-pip8o1r36t, pip8o1r36t, p-1,3-dithiolan-2-yl phenol, phenol, p-1,3-dithiolan-2-yl, 2-4-hydroxyphenyl-1,3-dithiolane, 2-4'-hydroxyphenyl-1,3-dithiolane, 1,3-dithiolane, 2-4-hydroxyphenyl, acmc-1cmgs, phenol,4-1,3-dithiolan-2-yl
PubChem CID 97562
Nombre IUPAC 4-(1,3-ditiolan-2-il)fenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1SCCS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol
Punto de fusión 117°C to 119°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.3
Porcentaje de pureza 97%