Learn More
4-(1,3-Dioxolan-2-il)piperidina, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10485512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10485512 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10485512 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00374CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(5, 5-Dimethyl-1, 3-dioxan-2-yl)piperidine oxalate
CAS 423768-60-9
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H23NO6
Número MDL MFCD03659711
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl piperidine oxalate, 4-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl piperidine; oxalic acid
Clave InChI VIVKYBWHPORZOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(COC(OC1)C2CCNCC2)C.C(=O)(C(=O)O)O
Nombre IUPAC 4-(5,5-dimetil-1,3-dioxan-2-il)piperidina; ácido oxálico
Peso molecular (g/mol) 289.328
PubChem CID 2779761
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.33
Porcentaje de pureza 90%