Learn More
4-(1,3-Dioxolan-2-il)benzonitrilo, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15415138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415138 2 g 2 g
15425138 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58963.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66739-89-7
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD00052570
Clave InChI AQXQCWAXQJVTKU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778428
Nombre IUPAC 4-(1,3-dioxolan-2-il)benzonitrilo
SMILES N#CC1=CC=C(C=C1)C1OCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitrile
Cantidad 2 g
Número UN UN3439
Sinónimo 4-1,3-dioxolan-2-yl benzonitrile, 4-1,3 dioxolan-2-yl-benzonitrile, 4-1,3 dioxolane-2-yl-benzonitrile, 4-1,3-dioxolane-2-yl-benzonitrile, benzonitrile,4-1,3-dioxolan-2-yl, benzonitrile, 4-1,3-dioxolan-2-yl, 4-1,3-dioxolan-2-yl benzenecarbonitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 97%