Learn More
4-(1,3-Dioxolan-2-il)benceno-1-carbotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10049361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10049361 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10049361 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM03256DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1, 3-Dioxolan-2-yl)benzene-1-carbothioamide
CAS 175202-43-4
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H11NO2S
Número MDL MFCD00085174
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-1,3-dioxolan-2-yl benzene-1-carbothioamide, 4-1,3-dioxolan-2-yl benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,4-1,3-dioxolan-2-yl, maybridge1_004514, 4-1,3-dioxolan-2-yl thiobenzamide, 4-1,3-dioxolan-2-yl benzothioamide, amino 4-1,3-dioxolan-2-yl phenyl methane-1-thione
Clave InChI HIAHUZPFVWVKOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC(O1)C2=CC=C(C=C2)C(=S)N
Nombre IUPAC 4-(1,3-dioxolan-2-il)bencenocarbotioamida
Peso molecular (g/mol) 209.263
PubChem CID 2778731
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.27
Porcentaje de pureza 97%