Learn More
Cloruro de 4-(1,3-dioxo-2-azaspiro[4.4]non-2-il)bencenosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498345 250 mg 250 miligramos
15488345 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498345 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33174.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1378261-28-9
Fórmula molecular C14H14ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 327.779
Número MDL MFCD20037423
Clave InChI MZHDMPSNJZWYSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1,3-dioxo-2-azaspiro 4.4 non-2-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1,3-dioxo-2-azaspiro 4.4 nonan-2-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1,3-dioxo-2-azaspiro 4.4 non-2-yl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 71651848
Nombre IUPAC cloruro de 4-(1,3-dioxo-2-azaspiro[4.4]nonan-2-il)bencenosulfonilo
SMILES C1CCC2(C1)CC(=O)N(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1,3-Dioxo-2-azaspiro[4.4]non-2-yl)benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 139°C to 141°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.79
Porcentaje de pureza 95%