Learn More
4-(1,3-dimetil-1,3-difenilbutil)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1,3-Dimethyl-1,3-diphenylbutyl)phenol |
| CAS | 52379-26-7 |
| Fórmula molecular | C24 H26 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Methyl-2,4-diphenyl-2-pentyl)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H26O/c1-23(2,19-10-6-4-7-11-19)18-24(3,20-12-8-5-9-13-20)21-14-16-22(25)17-15-21/h4-17,25H,18H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(CC(C)(c1ccccc1)c2ccc(O)cc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4-(1,3-dimetil-1,3-difenil-butil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 330.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1984 |