Learn More
Ácido 4-[(1,3-dihidro-1-hidroxi-2,1-benzoxaborol-5-il)oxi]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-5-yl)oxy]benzoic Acid |
| CAS | 906673-43-6 |
| Fórmula molecular | C14H11BO5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Crisaborole Impurity 10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11BO5/c16-14(17)9-1-3-11(4-2-9)20-12-5-6-13-10(7-12)8-19-15(13)18/h1-7,18H,8H2,(H,16,17) |
| SMILES | OB1OCc2cc(Oc3ccc(cc3)C(=O)O)ccc12 |
| Peso molecular (g/mol) | 270.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.07 |