Learn More
4-[(1,3-Dihidro-1-hidroxi-2,1-benzoxaborol-5-il)oxi]-benzamida, TRC
Código de producto. 30358066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358066 50 mg 50 miligramos
30353936 10 mg 10 miligramos
30351780 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD18859050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1187188-59-5
Fórmula molecular C14H12BNO4
Peso molecular (g/mol) 269.06
Sinónimo Crisaborole Impurity
Nombre IUPAC 4-[(1-hidroxi-3H-2,1-benzoxaborol-5-il)oxi]benzamida
SMILES NC(=O)c1ccc(Oc2ccc3B(O)OCc3c2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-5-yl)oxy]-benzamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12BNO4/c16-14(17)9-1-3-11(4-2-9)20-12-5-6-13-10(7-12)8-19-15(13)18/h1-7,18H,8H2,(H2,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.0859