Learn More
Ácido 4-(1,3-benzodioxol-5-il)-1,4,6,7-tetrahidro-1-metil-7-oxo-3-fenil-8H-pirazolo[3,4-e][1,4]tiazepina-8-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1,4,6,7-tetrahydro-1-methyl-7-oxo-3-phenyl-8H-pyrazolo[3,4-e][1,4]thiazepine-8-acetic Acid |
| CAS | 1047753-79-6 |
| Fórmula molecular | C22H19N3O5S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H19N3O5S/c1-24-22-19(20(23-24)13-5-3-2-4-6-13)21(31-11-17(26)25(22)10-18(27)28)14-7-8-15-16(9-14)30-12-29-15/h2-9,21H,10-12H2,1H3,(H,27,28) |
| SMILES | Cn1nc(c2ccccc2)c3C(SCC(=O)N(CC(=O)O)c13)c4ccc5OCOc5c4 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(1,3-benzodioxol-5-il)-1-metil-7-oxo-3-fenil-4H-pirazolo[3,4-e][1,4]tiazepin-8-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 437.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.1045 |