Learn More
4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol |
| CAS | 5378-27-8 |
| Fórmula molecular | C8H6N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Hydroxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole, p-1,3,4-Oxadiazol-2-ylphenol, 4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6N2O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-10-9-5-12-8/h1-5,11H |
| SMILES | OC1=CC=C(C2=NN=CO2)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 162.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.04 |