Learn More
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-il)anilina, TRC
Código de producto. 30428201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428201 10 mg
30427463 50 mg
30413209 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428201 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO85862810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35219-13-7
Fórmula molecular C8H7N3O
Peso molecular (g/mol) 161.16
Nombre IUPAC 4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)anilina
SMILES Nc1ccc(cc1)c2ocnn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N3O/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-11-10-5-12-8/h1-5H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0589