Learn More
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-il)anilina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7N3O/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-11-10-5-12-8/h1-5H,9H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0589 |