Learn More
4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-il)benzaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10699505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10699505 5 g 5 g
10423573 250 mg 250 miligramos
10600105 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10699505 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01234DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 160068-88-2
Fórmula molecular C10H11BO3
Peso molecular (g/mol) 190.005
Número MDL MFCD04039026
Clave InChI AMQBUMNOSGJNQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzaldehyde, 4-formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester, 4-formylbenzeneboronic acid,propane-1,3-diol cyclic ester, 4-1,3,2-dioxaboran-2-yl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl-1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 2794711
Nombre IUPAC 4-(1,3,2-dioxaborinan-2-il)benzaldehído
SMILES B1(OCCCO1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(1, 3, 2-Dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190
Porcentaje de pureza 97%