Learn More
Éster metílico del ácido 4-(1,2-dimetil-1-propen-1-il)-benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1,2-Dimethyl-1-propen-1-yl)-benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 13399-36-5 |
| Fórmula molecular | C13H16O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | p-(1,2-Dimethylpropenyl)-benzoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O2/c1-9(2)10(3)11-5-7-12(8-6-11)13(14)15-4/h5-8H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(cc1)C(=C(C)C)C |
| Nombre IUPAC | 4-(3-metilbut-2-en-2-il)benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 204.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.115 |