Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido 4-(1,2-benzisotiazol-3-il)-1-piperazinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 131779-46-9 |
| Fórmula molecular | C16H21N3O2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21N3O2S/c1-16(2,3)21-15(20)19-10-8-18(9-11-19)14-12-6-4-5-7-13(12)22-17-14/h4-7H,8-11H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(N1CCN(C2=NSC3=C2C=CC=C3)CC1)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Éster 1,1-dimetiletílico del ácido 4-(1,2-benzisotiazol-3-il)-1-piperazinacarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 319.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.14 |