Learn More
Clorhidrato de [4-(1,2,4,5-tetrazin-3-il)fenil]metanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)phenyl]methanamine Hydrochloride |
| CAS | 1345866-68-3 |
| Fórmula molecular | C9 H9 N5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9N5/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)9-13-11-6-12-14-9/h1-4,6H,5,10H2 |
| SMILES | NCc1ccc(cc1)c2nncnn2 |
| Nombre IUPAC | [4-(1,2,4,5-tetrazin-3-il)fenil]metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 187.201 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.086 |