Learn More
Clorhidrato de 4-(1,2,3-tiadiazol-4-il)bencilamina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10475692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10475692 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10089101 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10475692 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC16413DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175205-49-9
Fórmula molecular C9H10ClN3S
Peso molecular (g/mol) 227.71
Número MDL MFCD02682075
Clave InChI WUUGGOQPXZDQNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzylamine hydrochloride, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, 4-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine,4-1,2,3-thiadiazol-4-yl, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methylamine, chloride, 4-4-aminomethyl phenyl-1,2,3-thiadiazole hydrochloride
PubChem CID 2737287
Nombre IUPAC [4-(tiadiazol-4-il)fenil]metanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C2=CSN=N2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1, 2, 3-Thiadiazol-4-yl)benzylamine hydrochloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.72
Porcentaje de pureza 95%