Learn More
Clorhidrato de 4-(1,2,3-tiadiazol-4-il)bencilamina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10089101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10089101 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10475692 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10089101 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC16413CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 175205-49-9
Fórmula molecular C9H10ClN3S
Peso molecular (g/mol) 227.71
Número MDL MFCD02682075
Clave InChI WUUGGOQPXZDQNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzylamine hydrochloride, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, 4-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine,4-1,2,3-thiadiazol-4-yl, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methylamine, chloride, 4-4-aminomethyl phenyl-1,2,3-thiadiazole hydrochloride
PubChem CID 2737287
Nombre IUPAC [4-(tiadiazol-4-il)fenil]metanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C2=CSN=N2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1, 2, 3-Thiadiazol-4-yl)benzylamine hydrochloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.72
Porcentaje de pureza 95%