Learn More
4-(1,2,3-Tiadiazol-4-il)benzamida, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10324202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10324202 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10141032 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10324202 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW01125DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 175205-53-5
Fórmula molecular C9H7N3OS
Peso molecular (g/mol) 205.235
Número MDL MFCD00173809
Clave InChI PAVNUEROKSNSDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzamide, maybridge1_007554, 4-thiadiazol-4-yl benzamide, benzamide,4-1,2,3-thiadiazol-4-yl
PubChem CID 2739359
Nombre IUPAC 4-(tiadiazol-4-il)benzamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CSN=N2)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1, 2, 3-Thiadiazol-4-yl)benzamide
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.24
Porcentaje de pureza 95%